4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1725-1G M1725-5G
TCIAM1725-1GEA 127 EUR InStock
TCIAM1725-1G TCIAM1725-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₂₀H₂₄O₇
MW: 376,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 383905-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité