Gal[236Bn]β(1-4)Glc[236Bn]-β-MP ≥92.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: per OBn, LacMP 4'-OH, 4-Methoxyphenyl 4-O-(2,3,6-Tri-O-benzyl-β-D-galactopyranosyl)-2,3,6-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
M1726-1G M1726-5G
TCIAM1726-1GEA 251 EUR InStock
TCIAM1726-1G TCIAM1726-5G
Gal[236Bn]β(1-4)Glc[236Bn]-β-MP ≥92.0% (par HPLC)
Gal[236Bn]beta(1-4)Glc[236Bn]-beta-MP
Formule: C₆₁H₆₄O₁₂
MW: 989,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 150412-81-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité