Mifepristone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: RU 486
M1732-1G M1732-5G
TCIAM1732-1GEA 146 EUR InStock
TCIAM1732-1G TCIAM1732-5G
Mifepristone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Mifepristone
Formule: C₂₉H₃₅NO₂
MW: 429,60 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 84371-65-3
Merck Index: 14,06186
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 198.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +138.0 to +144.0 deg (C=0.5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité