4'-Methoxy-N-methylformanilide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-Methoxyphenyl)-N-methylformamide
M1742-1G M1742-5G
TCIAM1742-1GEA 105 EUR InStock
TCIAM1742-1G TCIAM1742-5G
4'-Methoxy-N-methylformanilide ≥97.0% (par GC)
4'-Methoxy-N-methylformanilide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038534
Numéro CAS: 5279-51-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 22.0 to 27.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité