Miconazole nitrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
M1769-25G M1769-5G
TCIAM1769-25GEA 297 EUR InStock
TCIAM1769-25G TCIAM1769-5G
Miconazole nitrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Miconazole nitrate
Formule: C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃
MW: 479,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058161
Numéro CAS: 22832-87-7
EINECS: 245-256-6
Merck Index: 14,06178
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité