Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
M1772-25G M1772-5G
TCIAM1772-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM1772-25G TCIAM1772-5G
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051822
Numéro CAS: 85006-31-1
EINECS: 285-060-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité