9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium Perchlorate
M1774-1G M1774-5G
TCIAM1774-1GEA 109 EUR InStock
TCIAM1774-1G TCIAM1774-5G
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate
Formule: C₂₃H₂₂ClNO₄
MW: 411,88 g/mol
Numéro CAS: 674783-97-2
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité