trans-4-Methylcyclohexylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-4-Methylcyclohexanamine
M1780-25G M1780-5G
TCIAM1780-25GEA 205 EUR InStock
TCIAM1780-25G TCIAM1780-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine ≥98.0% (par GC)
trans-4-Methylcyclohexylamine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Numéro MDL: MFCD06411232
Numéro CAS: 2523-55-9
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6d95df1e74c74abb759f6922597bba8cb0df2cc&vid=c6d95df1e74c74abb759f6922597bba8cb0df2cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité