Mefenamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2,3-Xylidino)benzoic acid, 2-((2,3-Dimethylphenyl)amino)benzoic acid, 2-(2,3-Dimethylphenylamino)benzoic acid, N-(2,3-Dimethylphenyl)anthranilic acid
M1782-25G M1782-500G M1782-100G
TCIAM1782-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM1782-25G TCIAM1782-500G TCIAM1782-100G
Mefenamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Mefenamic acid
Formule: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241,29 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD00051721
Numéro CAS: 61-68-7
EINECS: 200-513-1
Merck Index: 14,05798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5345375d041702cf922fb762285171bea8fded72&vid=5345375d041702cf922fb762285171bea8fded72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité