17alpha-Methylandrostan-17beta-ol-3-one ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1801-5G M1801-1G
TCIAM1801-5GEA 258 EUR InStock
TCIAM1801-5G TCIAM1801-1G
17alpha-Methylandrostan-17beta-ol-3-one ≥93.0% (par HPLC)
17alpha-Methylandrostan-17beta-ol-3-one
Formule: C₂₀H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00065900
Numéro CAS: 521-11-9
EINECS: 208-302-6
Merck Index: 14,05915
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité