Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
M1803-25G M1803-5G
TCIAM1803-25GEA 578 EUR InStock
TCIAM1803-25G TCIAM1803-5G
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Numéro MDL: MFCD11975434
Numéro CAS: 56024-44-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité