Methyl-2-(p-tolyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1809-25G M1809-5G
TCIAM1809-25GEA 146 EUR InStock
TCIAM1809-25G TCIAM1809-5G
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453661
Numéro CAS: 114772-34-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité