4-Methylthiazole-5-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methyl thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
M1812-1G M1812-5G
TCIAM1812-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM1812-1G TCIAM1812-5G
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,161 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD07368277
Numéro CAS: 82294-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d269fc28fccba31be6ac6cf7d5190ea5cdf30045&vid=d269fc28fccba31be6ac6cf7d5190ea5cdf30045&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité