Mono(2-acryloyloxyethyl) succinate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Acryloyloxy)ethyl Hydrogen Succinate, 4-(2-(Acryloyloxy)ethoxy)-4-oxobutanoic acid, Succinic Acid Mono(2-acryloyloxyethyl) Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M1824-25G M1824-500G
TCIAM1824-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM1824-25G TCIAM1824-500G
Mono(2-acryloyloxyethyl) succinate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Mono(2-acryloyloxyethyl) succinate
Formule: C₉H₁₂O₆
MW: 216,19 g/mol
Point d'éclair: 178°C
Numéro MDL: MFCD00274301
Numéro CAS: 50940-49-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité