2-Méthyl-3-(méthyldisulfanyl)furane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-3-(methyldisulphanyl)furan, Methyl 2-Methyl-3-furyl Disulphide
M1837-1G M1837-5G
TCIAM1837-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM1837-1G TCIAM1837-5G
2-Méthyl-3-(méthyldisulfanyl)furane ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-3-(méthyldisulfanyl)furane
Formule: C₆H₈OS₂
MW: 160,25 g/mol
Point d'ébullition: 37°C
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038643
Numéro CAS: 65505-17-1
EINECS: 265-797-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité