2-Méthyldihydro-3(2H)-thiophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydro-2-methyl-3(2H)-thiophenone, 2-Methyl-3-oxotetrahydrothiophene
M1839-25G M1839-5G
TCIAM1839-25GEA 217 EUR InStock
TCIAM1839-25G TCIAM1839-5G
2-Méthyldihydro-3(2H)-thiophénone ≥97.0% (par GC)
2-Méthyldihydro-3(2H)-thiophénone
Formule: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00078280
Numéro CAS: 13679-85-1
EINECS: 237-183-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité