2-Méthyl-3-(propyldisulfanyl)furane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-3-(propyldisulphanyl)furan, 2-Methyl-3-furyl Propyl Disulphide
M1840-1G M1840-5G
TCIAM1840-1GEA 22 EUR InStock
TCIAM1840-1G TCIAM1840-5G
2-Méthyl-3-(propyldisulfanyl)furane ≥97.0% (par GC)
2-Méthyl-3-(propyldisulfanyl)furane
Formule: C₈H₁₂OS₂
MW: 188,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01729816
Numéro CAS: 61197-09-9
EINECS: 262-650-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité