2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Acetoxyethyl)-4-methylthiazole, 4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate
M1848-25G M1848-5G
TCIAM1848-25GEA 66 EUR InStock
TCIAM1848-25G TCIAM1848-5G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98.0% (par GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00005338
Numéro CAS: 656-53-1
EINECS: 211-515-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité