1-Methyl-L-glutamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Glu-OMe, 1-Methyl L-Glutamate, L-Glutamic Acid 1-Methyl Ester
M1861-5G M1861-1G
TCIAM1861-5GEA 124 EUR InStock
TCIAM1861-5G TCIAM1861-1G
1-Methyl-L-glutamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-L-glutamate
Formule: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 145°C
Numéro MDL: MFCD00171677
Numéro CAS: 6384-08-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca705ff628fe8126e5ccb82476d620024db1de98&vid=7a420d75eb85bcac66135e3705bec1c21e3faa57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +37.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité