Methyl-2-oxovalerate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Oxovaleric Acid Methyl Ester, 2-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-oxopentanoate, Methyl 2-Oxopentanoate, Methyl 2-Oxovalerate
M1863-25G M1863-5G
TCIAM1863-25GEA 704 EUR InStock
TCIAM1863-25G TCIAM1863-5G
Methyl-2-oxovalerate ≥90.0% (par GC)
Methyl-2-oxovalerate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10566912
Numéro CAS: 6376-59-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité