Acétoacétate de benzyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14915.14 A14915.18 A14915.22 A14915.30
A14915.14EA 36 EUR InStock
A14915.14 A14915.18 A14915.22 A14915.30
Acétoacétate de benzyle ≥97%
Acétoacétate de benzyle
Purity: 97% CAS No.: 5396-89-4 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 276° Beilstein Reference: 2049615 MDL No.: MFCD00008785
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C
Densité: 1.113
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008785
Numéro CAS: 5396-89-4
EINECS: 226-416-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité