Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronate, (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(Methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucuronic acid Methyl Ester, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronic acid Methyl Ester, Methyl tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronate
M1868-1G M1868-5G
TCIAM1868-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM1868-1G TCIAM1868-5G
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate ≥96.0% (par GC)
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Formule: C₁₅H₂₀O₁₁
MW: 376,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069834
Numéro CAS: 7355-18-2
EINECS: 230-880-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +7.0 ~ +9.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité