Méthanol-D4
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Alcool méthylique-D4
TCIAM1869-10MLEA 192 EUR InStock
TCIAM1869-10ML
Méthanol-D4
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
MW: 36,01 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point de fusion: -98°C
Point d'éclair: 11°C
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.8 atom%D
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité