Acide [4-(méthylsulfonyl)phényl]acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)acetic acid
M1899-5G M1899-1G
TCIAM1899-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM1899-5G TCIAM1899-1G
Acide [4-(méthylsulfonyl)phényl]acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide [4-(méthylsulfonyl)phényl]acétique
Formule: C₉H₁₀O₄S
MW: 214,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216495
Numéro CAS: 90536-66-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité