Methyl-3-chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic Acid Methyl Ester
M1902-1G M1902-5G
TCIAM1902-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAM1902-1G TCIAM1902-5G
Methyl-3-chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionate ≥97.0% (par GC)
Methyl-3-chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formule: C₄H₃ClF₄O₂
MW: 194,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155715
Numéro CAS: 127589-63-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité