Methyl tridecafluoroheptanoate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluoroheptanoic Acid Methyl Ester, Methyl Perfluoroheptanoate, Tridecafluoroheptanoic Acid Methyl Ester
M1914-25G M1914-5G
TCIAM1914-25GEA 182 EUR InStock
TCIAM1914-25G TCIAM1914-5G
Methyl tridecafluoroheptanoate ≥96.0% (par GC)
Methyl tridecafluoroheptanoate
Formule: C₈H₃F₁₃O₂
MW: 378,09 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Numéro MDL: MFCD00153212
Numéro CAS: 14312-89-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité