Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1933-25G M1933-250G M1933-5G
TCIAM1933-25GEA 143 EUR InStock
TCIAM1933-25G TCIAM1933-250G TCIAM1933-5G
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Formule: C₂₈H₂₆O₉
MW: 506,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200842
Numéro CAS: 3601-36-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +118.0 to +128.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité