Megestrol acetate ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 17alpha-Hydroxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-Acetate, Megestrol 17-Acetate, 17alpha-Acethoxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione
M1949-1G M1949-5G
TCIAM1949-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM1949-1G TCIAM1949-5G
Megestrol acetate ≥96.0% (par HPLC)
Megestrol acetate
Formule: C₂₄H₃₂O₄
MW: 384,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056470
Numéro CAS: 595-33-5
EINECS: 209-864-5
Merck Index: 14,05805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 213.0 to 220.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité