Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-γ-cyclodextrin ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1957-1G M1957-200MG
TCIAM1957-1GEA 185 EUR InStock
TCIAM1957-1G TCIAM1957-200MG
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-γ-cyclodextrin ≥95.0% (par HPLC)
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-gamma-cyclodextrin
Formule: C₅₅H₈₆O₄₂S
MW: 1451,31 g/mol
Numéro CAS: 97227-32-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71de4dd8ee4912111cb07a41db94180a52fd4f1e&vid=71de4dd8ee4912111cb07a41db94180a52fd4f1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +140 to +150 deg (C=4, DMSO)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité