Meloxicam ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
M1959-25G M1959-5G
TCIAM1959-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAM1959-25G TCIAM1959-5G
Meloxicam ≥98.0% (par HPLC)
Meloxicam
Formule: C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
MW: 351,40 g/mol
Point de fusion: 255°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00868752
Numéro CAS: 71125-38-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05826
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité