ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine, 3-(Methylamino)-1-phenylpropanol, α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
M1960-25G M1960-5G
TCIAM1960-25GEA 168 EUR InStock
TCIAM1960-25G TCIAM1960-5G
ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00674078
Numéro CAS: 42142-52-9
EINECS: 255-679-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité