1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1961-5GEA 202 EUR InStock
TCIAM1961-5G TCIAM1961-1G
1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate
Formule: C₁₄H₁₇NO₆
MW: 295,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083278
Numéro CAS: 5672-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -27.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité