Acide 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoïque ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid, 3-Maleimido-propionic acid, N-(2-Carboxyethyl)maleimide, MPS-Acid, N-Maleoyl-β-alanine
M1962-1G M1962-200MG M1962-5G
TCIAM1962-1GEA 172 EUR InStock
TCIAM1962-1G TCIAM1962-200MG TCIAM1962-5G
Acide 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoïque ≥97.0% (par GC)
Acide 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoïque
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043030
Numéro CAS: 7423-55-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité