Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate, 2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid Methyl Ester
M1963-25G M1963-5G
TCIAM1963-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAM1963-25G TCIAM1963-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₅S
MW: 244,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317545
Numéro CAS: 63484-12-8
EINECS: 264-267-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité