Methyl-β-D-ribofuranoside ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3,4-diol, Methyl β-D-Ribofuranoside
M1965-1G M1965-5G
TCIAM1965-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM1965-1G TCIAM1965-5G
Methyl-β-D-ribofuranoside ≥97.0% (par GC)
Methyl-beta-D-ribofuranoside
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047075
Numéro CAS: 7473-45-2
EINECS: 231-271-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -55.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité