N-(3-sulphopropyl)-N-methacroyloxyethyl-N,N-dimethylammonium betaine ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M1971-25G M1971-100G
TCIAM1971-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAM1971-25G TCIAM1971-100G
N-(3-sulphopropyl)-N-methacroyloxyethyl-N,N-dimethylammonium betaine ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
N-(3-sulphopropyl)-N-methacroyloxyethyl-N,N-dimethylammonium betaine
Formule: C₁₁H₂₁NO₅S
Point de fusion: 149°C
Numéro MDL: MFCD00040574
Numéro CAS: 3637-26-1
EINECS: 222-860-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité