4-Methyl-2-pyridyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methyl-2-pyridyl Ester, 4-Methyl-2-pyridyl Trifluoromethanesulphonate
M1974-1G M1974-5G
TCIAM1974-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAM1974-1G TCIAM1974-5G
4-Methyl-2-pyridyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par GC)
4-Methyl-2-pyridyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11042681
Numéro CAS: 179260-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité