Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
M1975-25G M1975-5G
TCIAM1975-25GEA 175 EUR InStock
TCIAM1975-25G TCIAM1975-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₅S
MW: 258,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317547
Numéro CAS: 62140-67-4
EINECS: 263-429-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité