1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1983-1G M1983-5G
TCIAM1983-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAM1983-1G TCIAM1983-5G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (par GC)
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD11846121
Numéro CAS: 1713-33-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39ff5f69ec31ddfe3217cc103caf07fded0dbad2&vid=39ff5f69ec31ddfe3217cc103caf07fded0dbad2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité