Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M1985-5G M1985-1G
TCIAM1985-5GEA 230 EUR InStock
TCIAM1985-5G TCIAM1985-1G
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂
Point de fusion: 188°C
Numéro MDL: MFCD08274537
Numéro CAS: 61367-16-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité