Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
M1986.0005 M1986-1G M1986-5G
TCIAM1986.0005EA 0 EUR InStock
TCIAM1986.0005 TCIAM1986-1G TCIAM1986-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 193,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD08274538
Numéro CAS: 61367-07-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité