Methyl trans-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
M1988-25G M1988-5G
TCIAM1988-25GEA 499 EUR InStock
TCIAM1988-25G TCIAM1988-5G
Methyl trans-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl trans-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 207,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797465
Numéro CAS: 29275-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité