Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, trans-Methyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
M1991-5G M1991-1G
TCIAM1991-5GEA 137 EUR InStock
TCIAM1991-5G TCIAM1991-1G
Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD20441963
Numéro CAS: 6125-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8043a1f94a626f7857ed45ad6728910a9ff86ad9&vid=8043a1f94a626f7857ed45ad6728910a9ff86ad9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité