2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene
M2004-25G M2004-5G
TCIAM2004-25GEA 137 EUR InStock
TCIAM2004-25G TCIAM2004-5G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00235185
Numéro CAS: 1836-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité