2-Méthyl-1-phényl-2-butanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2010-25G M2010-5G
TCIAM2010-25GEA 112 EUR InStock
TCIAM2010-25G TCIAM2010-5G
2-Méthyl-1-phényl-2-butanol ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-1-phényl-2-butanol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Numéro MDL: MFCD01708473
Numéro CAS: 772-46-3
EINECS: 212-249-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité