Methyl trans-2-octenoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2014-25ML M2014-5ML
TCIAM2014-25MLEA 368 EUR InStock
TCIAM2014-25ML TCIAM2014-5ML
Methyl trans-2-octenoate ≥95.0% (par GC)
Methyl trans-2-octenoate
Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'ébullition: 91°C
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00036620
Numéro CAS: 7367-81-9
EINECS: 230-912-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fae1d7896737381f1327e02c942521ecf069709&vid=1fae1d7896737381f1327e02c942521ecf069709&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité