(2-Méthoxy-1-naphtyl)méthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)-2-methoxynaphthalene
M2018-25G M2018-5G
TCIAM2018-25GEA 325 EUR InStock
TCIAM2018-25G TCIAM2018-5G
(2-Méthoxy-1-naphtyl)méthanol ≥98.0% (par GC)
(2-Méthoxy-1-naphtyl)méthanol
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274224
Numéro CAS: 40696-22-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité