Methyl heptafluoroisobutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Heptafluoroisobutyric Acid Methyl Ester
M2022-25G M2022-5G
TCIAM2022-25GEA 373 EUR InStock
TCIAM2022-25G TCIAM2022-5G
Methyl heptafluoroisobutyrate ≥98.0% (par GC)
Methyl heptafluoroisobutyrate
Formule: C₅H₃F₇O₂
MW: 228,07 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Numéro MDL: MFCD00633403
Numéro CAS: 680-05-7
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité