Acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2037-25G M2037-5G
TCIAM2037-25GEA 135 EUR InStock
TCIAM2037-25G TCIAM2037-5G
Acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque ≥95.0% (par GC)
Acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Numéro MDL: MFCD00004404
Numéro CAS: 4521-28-2
EINECS: 224-849-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité