Mexiletine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
M2040-1G M2040-5G
TCIAM2040-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM2040-1G TCIAM2040-5G
Mexiletine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Mexiletine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇NO
MW: 215,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216024
Numéro CAS: 5370-01-4
EINECS: 226-362-1
Merck Index: 14,06169
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité